Learn More
Fisherbrand™ Rack de sécurité pour flacon
Code produit 17880772 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Dimensions:
1,5 l
4,5 l
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions unitSize
17880772 Vert 1,5 l 1 pièce
17800782 Noir 1,5 l 1 pièce
17890772 Bleu 1,5 l 1 pièce
17820782 Rouge 1,5 l 1 pièce
17850782 Bleu 4,5 l 1 pièce
17840782 Rouge 4,5 l 1 pièce
17830782 Noir 4,5 l 1 pièce
17810782 Vert 4,5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17880772
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le transporteur de sécurité pour flacons est un moyen sûr et fiable de transporter une variété de réactifs flacons dans votre laboratoire.
  • Conception robuste
  • La poignée anatomique prévient la fatigue des mains et les accident qui y sont liés lors du transport de charges plus lourdes
  • La poignée peut être pressée de l’un ou l’autre côté pour faciliter le chargement et le déchargement
  • L’anneau de centre stabilise le flacon au centre du support pour un transport plus sûr et plus stable
  • Les transporteurs sont disponibles en quatre couleur avec des zones d’étiquette désignées pour faciliter l’identification
  • Composé d’un élastome thermoplasique résistant aux produits chimiques - composé de PP
Spécification
Description Porte-flacon de sécurité, 1,5 l, vert
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert
Capacité flacons
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Cylindrique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Transport des récipients réfrigérants
À utiliser avec (équipement) Flacons de 1,5 l
Dimensions 1,5 l
Gamme de température (métrique) -20 a 60° C
Longueur (métrique) 11.4 cm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 11.4 cm
Poids (métrique) .25 kg
Comprend 1 récepteur de sécurité pour flacon et poignée fixe
Type de produit Porte-flacons
Diamètre (métrique) interne 11.4 cm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 16,5 cm (25,4 cm de hauteur, poignée étendue)
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 11.4 cm