Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité 2 portes
Code produit 11925436
Code produit 11925436 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8960221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.71€
    2656.52€ / 1 pièces
    Économisez 849.19€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-04-2027
Fermeture automatique, 2 étagères réglables, ne convient pas au phénol, à l'acide nitrique/sulfurique, acier, double paroi, double aération, connexion pour fil de terre, seuils étanches, pieds de nivellement, bleu, 1 651 mm x 864 mm x 864 mm (L x H x P), 227 L