Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité Slimline
Code produit 11975426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture automatique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
11975426 Fermeture automatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975426 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 8922221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2784.44€
    2110.63€ / 1 pièces
    Économisez 673.81€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
1 porte à fermeture automatique, ne convient pas au phénol, à l'acide nitrique/sulfurique, acier, double paroi, finition époxy, double aération, raccordements pour fil de terre, seuils étanches, pieds de nivellement, bleu, 1 651 mm x 591 mm x 457 mm (L x H x P), 83 L
Spécification
Modèle de porte Fermeture automatique