Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-CLASSIC-90 avec système d’arrêt ouvert de porte
Code produit 15983006 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 tiroirs
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 tiroirs
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur de 55,5 L (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur de 33 L (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP)
4 tiroirs de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 tiroirs de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 tiroirs de 6 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP)
6 tiroirs de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs de 6 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Conditionnement
15983006 4 tiroirs de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15962846 2 tiroirs 1 pièce
15982836 2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15972846 3 tiroirs 1 pièce
15904346 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP) 1 pièce
15982536 3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur de 33 L (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15912546 3 étagères de plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur de 55,5 L (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15947466 4 tiroirs de 6 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15962546 4 tiroirs de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15914346 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP) 1 pièce
15967466 6 tiroirs de 6 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15903016 6 tiroirs de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
15982546 6 tiroirs de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15983006 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3020500133709
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
  • Construction robuste et longue durée de vie : Porte à triple charnière, corps en tôle d'acier thermolaquée, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur de l'armoire pour une protection accrue contre la corrosion
  • Convivial et sûr (modèle .WDAS) : système anti-ouverture de porte, retrait ou stockage pratique et sûr des conteneurs
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d'extraction technique
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 4 tiroirs de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 616 mm
Profondeur (métrique) intérieure 524 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 524 x 750 x 1742 mm
Dimensions (P x L x H) 616 x 896 x 1968 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1968 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1742 mm
Comprend Système de blocage des portes
Modèle S90.196.090.WDAS
Nbre de portes 2
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 400,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 896 mm
Largeur (métrique) intérieure 750 mm
Couleur Gris clair
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables