Learn More
Roetzmeier™ Boîte de sécurité avec dispositif de mesure à fermeture automatique de 1,5 po
Code produit 10251981
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10251981 10 L 1 pièce
10361392 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10251981 Fournisseur Roetzmeier™ Code fournisseur 10KD
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Boîte de sécurité de haute qualité conçue pour stocker et manipuler les solvants en toute sécurité.
  • Sécurité maximale assurée pour vous et vos solvants
  • Le dispositif de mesure permet de distribuer précisément la quantité de liquide dont vous avez besoin
  • En acier inox 316
  • Joints en PTFE
  • Antidéflagrant grâce au pare-flammes et à la vanne de contrôle de la pression
  • Le dispositif de mesure se ferme automatiquement
  • Conducteur : peut être collé à l’aide de n’importe quelle partie de la boîte
  • Forme permettant de gagner de l’espace
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Utilisez l’accessoire TR2 (entonnoir) ou TR2V (entonnoir avec protection contre le surremplissage) pour remplir confortablement la boîte
  • Utilisez l’accessoire A15 (bec verseur de 1,5 po) pour distribuer le liquide
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type de bouchon Dispositif de mesure
Description Acier inox avec joint en PTFE et poignée en acier inox
Capacité (métrique) 10 L
À utiliser avec (équipement) K150, A15, TR2, TR2V
Matériau Acier inoxydable
Finition Électro-poli
Température max. (métrique) 200°C
Forme Rectangulaires
Épaisseur (impériale) 0,032 po
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Dimensions 130 x 280 x 380 mm
Hauteur (impériale) 15 po
Hauteur (métrique) 380 mm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 1,6 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 40 mm
Poids (impériale) 5,5 lb
Poids (métrique) 2,501 kg