Learn More
SCAT™ Boîtes de sécurité, PEHD-EC
Code produit 17141521 Tous les produits SCAT Europe Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
20 l
30 L
60 L
Taille du bouchon:
S50
S60/61
S70/71
S90
Comprend:
Bidon avec approbation UN-Y
Bidon avec flotteur
Bidon avec rayures bleues sur la poignée, sans homologation UN-Y
Bidon avec rayures jaunes sur la poignée, sans homologation UN-Y
Bidon avec rayures rouges sur la poignée, sans homologation UN-Y
Bidon avec rayures vertes sur la poignée, sans homologation UN-Y
Boîte avec bande de visualisation, homologation UN-Y
Canister
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Comprend unitSize
17141521 5 L S50 Canister 1 pièce
17937250 5 L S50 Bidon avec flotteur 1 pièce
10125663 10 L S60/61 Bidon avec flotteur 1 pièce
17101521 10 L S60/61 Bidon avec rayures bleues sur la poignée, sans homologation UN-Y 1 pièce
17111521 10 L S60/61 Bidon avec rayures jaunes sur la poignée, sans homologation UN-Y 1 pièce
17121521 10 L S60/61 Bidon avec rayures rouges sur la poignée, sans homologation UN-Y 1 pièce
17131521 10 L S60/61 Bidon avec rayures vertes sur la poignée, sans homologation UN-Y 1 pièce
10666994 10 L S60/61 Bidon avec approbation UN-Y 1 pièce
12313243 10 L S90 Boîte avec bande de visualisation, homologation UN-Y 1 pièce
17917250 10 L S60/61 Bidon avec approbation UN-Y 1 pièce
10094014 20 L S60/61 Bidon avec flotteur 1 pièce
10374790 20 L S60/61 Bidon avec approbation UN-Y 1 pièce
17977260 20 l S60/61 Bidon avec approbation UN-Y 1 pièce
17191511 30 L S60/61 Bidon avec flotteur 1 pièce
15319925 30 L S60/61 Bidon avec approbation UN-Y 1 pièce
10492984 60 L S70/71 Bidon avec flotteur 1 pièce
10344260 60 L S70/71 Bidon avec approbation UN-Y 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17141521 Supplier SCAT™ Supplier No. 108317
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
SCAT™ Les conteneurs de sécurité conducteurs d'électricité sont fabriqués en matériau PEHD de haute qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de laboratoire inflammables ou explosifs.
  • Fabriqué en PEHD très robuste et conducteur d'électricité, très résistant aux solvants couramment utilisés en laboratoire.
  • Capacités de remplissage allant de 10 L pour les systèmes HPLC jusqu'à des fûts massifs de 60 L pour la collecte de grandes quantités de contenants (par exemple, professionnels). SymLine™ systèmes d'élimination)
  • Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles.
  • Les bouchons de sécurité pour déchets sont conçus pour l'élimination sécuritaire des substances volatiles et dangereuses.
  • Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
  • Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 5 L
Taille du bouchon S50
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 65 x 335 x 335 mm
À utiliser avec (application) Collecte des déchets liquides inflammables
À utiliser avec (équipement) SCAT™ Entonnoirs de sécurité
Comprend Canister
Matériau PE-HD
Mouth Style Filetage S50
Type de produit Canister