Learn More
SCAT Capsules de sécurité HPLC
Code produit 16554170 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
B83
GL38
GLS40
GLS80
NS29/32
Comprend:
1 raccord PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air
2 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air
3 raccords PFA (diamètre extérieur 1,6/2,3/3,2 mm), 2 bouchons PFA, vanne d'air
3 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air
4 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Comprend Conditionnement
16554170 GLS40 3 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air 1 pièce
10851421 GLS80 1 raccord PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air 1 pièce
10348149 NS29/32 2 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air 1 pièce
10541728 GLS80 2 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air 1 pièce
15168299 GL38 3 raccords PFA (diamètre extérieur 1,6/2,3/3,2 mm), 2 bouchons PFA, vanne d'air 1 pièce
10839170 GLS80 3 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air 1 pièce
10222440 B83 4 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16554170 Fournisseur SCAT Code fournisseur 107742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    110.64€ / 1 pièces
    Économisez 10.36€
    8% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ces capsules de sécurité offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité dans les flacons et les réservoirs sans être exposés à des gaz dangereux et à des vapeurs de solvants. Complet avec so
  • Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
  • Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
  • Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
  • Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
  • Design attractif et disposition claire des connexions
  • Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
  • Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque SafetyCap
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacons de laboratoire
Comprend 3 raccords PFA (diamètre extérieur 3,2 mm), vanne d'air
Matériau PTFE
Diamètre du filetage GLS40
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Capsule de sécurité III