missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Équipement de sécurité zéro déchet Box™

Code produit 17885945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17885945 Grand 1 pièce
17825955 Petit 1 pièce
17805955 Moyen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17885945 Fournisseur Terracycle™ Code fournisseur CS58LFR
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recyclez les équipements de sécurité grâce à ce système de boîte zéro déchet. La Zero Waste Box comprend la signalétique, une doublure intégrée, l'expédition aller-retour jusqu'à votre adresse et le traitement des matériaux.

Utilisez cette boîte zéro déchet pour recycler :

  • Bouchons d’oreille
  • Filets à barbe
  • filets à cheveux
  • Gants jetables
  • Lunettes de protection
  • vêtements jetables
  • couvre-chaussures jetables
  • Masques jetables*

*Nous acceptons tous les types de masques jetables en plastique, tels que les masques anti-poussière, les masques FFP2 (ou dits « N95 »), les masques FFP3 et les masques chirurgicaux (à condition qu'ils ne proviennent pas d'un environnement médical).

N'envoyez pas :

  • Déchets médicaux
    • Cela inclut les matières contaminées par du sang ou des fluides corporels et les déchets provenant d'établissements de soins de santé, d'hôpitaux, de services de soins à domicile, de cabinets médicaux, de cabinets dentaires, de banques de sang, de cliniques vétérinaires, de laboratoires de recherche, etc.
  • matériau autoclavé
  • Masques en tissu, faits maison ou en papier
  • bouchons d'oreille en cire
  • Déchets dangereux (coupants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes) ou matières contaminées par du sang qui présentent un danger pour l'environnement ou pour les personnes
  • Piles, cartouches sous pression, verre brisé

Spécification

Capacité (métrique) 25 kg
Capacité (impériale) 55 lb.
Couleur Beige, Vert, Rouge, Blanc
Dimensions (L x l x H) 38 x 38 x 97 cm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Dimensions Grand
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de déchets
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.