Learn More
SCAT™ Entonnoir avec couvercle MARCO, S70/71, type 2
Code produit 17957260 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro de bouchon:
S70/71
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro de bouchon Conditionnement
17957260 S70/71 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17957260 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 318956
Expédition estimée: 30-11-2026
L'entonnoir de sécurité « MARCO » peut être fermé en toute sécurité et prévient tout risque d'inflammation ; il est également disponible en matériau conducteur HDPE-EC.
  • Entonnoir à couvercle moderne fabriqué en PEHD de haute qualité, offrant une très haute résistance aux acides, aux bases et à de nombreux produits chimiques.
  • Le rebord intégré au couvercle de l'entonnoir améliore la prise en main sans avoir à toucher le couvercle, même s'il est de forme particulière.
  • Le couvercle innovant de l'entonnoir, doté d'un joint d'étanchéité intégré, ferme le bord de l'entonnoir et empêche la fuite de gaz explosifs ou dangereux pour la santé.
  • La charnière robuste garantit une longue durée de vie au mécanisme de fermeture
  • Le bouchon à vis rotatif facilite la mise en place et le dévissage du couvercle de l'entonnoir sur le bocal.
  • Tamis amovible pour faciliter le nettoyage
  • La version non conductrice du MARCO V2.0 est conforme à la SCAT schéma de couleurs dû à sa coloration bleue et blanche
  • Les versions conductrices du MARCO V2.0 sont noires et se distinguent donc clairement par leur couleur de la version non conductrice.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 140 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau PE-HD
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Tapa con bisagra, sin lanza
Numéro de bouchon S70/71
Diamètre (impériale) supérieur 5,5 in
Type de produit Entonnoir de sécurité