Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz de sécurité
Code produit 10129700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1250mm
1500mm
500mm
600mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10129700 1250 mm 1500mm
10077760 500 mm 500mm
10119510 600 mm 600mm
10684271 750 mm 1 pièce
10383281 1000 mm 1250mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10129700 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3608150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.61€
    62.01€ / 1500mm
    Économisez 27.60€
    30% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Fournit un raccordement sûr et facile aux brûleurs à gaz. Les tuyaux de gaz de sécurité Deutsch Neumann™ sont composés d’un tube en caoutchouc, d’une spirale métallique filetée et de prises d’extrémité des deux côtés.
  • Pression de service jusqu’à 100 mbar
  • Pour les brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665
  • Pour tous les gaz répondant au code du travail DVGW G 260
Spécification
Type de produit Tuyau de gaz
À utiliser avec (équipement) Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665 et à tous les gaz
Longueur (métrique) 1250 mm