Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz de sécurité
Code produit 10684271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1250mm
1500mm
500mm
600mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10684271 750 mm 1 pièce
10077760 500 mm 500mm
10119510 600 mm 600mm
10383281 1000 mm 1250mm
10129700 1250 mm 1500mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10684271 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3608075
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fournit un raccordement sûr et facile aux brûleurs à gaz. Les tuyaux de gaz de sécurité Deutsch Neumann™ sont composés d’un tube en caoutchouc, d’une spirale métallique filetée et de prises d’extrémité des deux côtés.
  • Pression de service jusqu’à 100 mbar
  • Pour les brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665
  • Pour tous les gaz répondant au code du travail DVGW G 260
Spécification
Type de produit Tuyau de gaz
À utiliser avec (équipement) Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665 et à tous les gaz
Longueur (métrique) 750 mm
À utiliser avec (application) Tous les gaz répondant au code de travail G 260 du DVGW