Learn More
Euro Protection™ Casque de sécurité
Code produit 12007876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Réglable (55 à 62 cm)
Conditionnement:
48 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12007876 Réglable (55 à 62 cm) 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12007876 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 65300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.83€
    361.38€ / 48 pièces
    Économisez 397.45€
    52% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le casque de sécurité Euro Protection™ est réglable et fabriqué en polypropylène solide.
  • Fabrication en polypropylène
  • Bandeau anti-sueur
  • Raccord réglable par cliquet
Spécification
Certifications/Conformité EN 397
Couleur Blanc
Matériau PP
Dimensions Réglable (55 à 62 cm)
Poids (métrique) 350 g