Learn More
SymLine™ Accessoires pour boîtier de signalisation et amplificateur de commutation
Descrizione
- Des LED et un avertisseur sonore vous avertissent en temps voulu avant que le niveau de remplissage de vos conteneurs de collecte n'atteigne une hauteur critique.
- Lorsque le conteneur est modifié, l'alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile.
- Les pompes et autres dispositifs externes peuvent être facilement déclenchés via l'interface intégrée.
- Selon ATEX Conformément aux directives, les détecteurs Ex doivent être installés conjointement avec un amplificateur de commutation lorsqu'ils sont utilisés dans des zones à risque d'explosion (zones Ex).
- Les postes d'aiguillage et les amplificateurs de commutation doivent être installés hors de la zone d'Ex.
- Surveillez simultanément deux niveaux de remplissage.
- pavé tactile
- Contrôle du niveau par LED d'état
- Signaux d'alarme optiques et acoustiques
- Compatible avec l'amplificateur Switch ATEX : Un synonyme largement utilisé pour le ATEX directives de l'Union européenne. Le terme ATEX est dérivé de l'abréviation française de ATmosphere EXplosive. Actuellement, cette directive comprend deux directives européennes relatives à la prévention des explosions, à savoir la ATEX Directive 2014/34/UE relative aux équipements et la ATEX Directive 1999/92/CE relative au lieu de travail.
Specifica
Specifica
| Couleur | Gris |
| Comprend | Capteur à disque, alarme à l’état plein |
| À utiliser avec (application) | Accessoires pour boîtier de signalisation et amplificateur de commutation |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon de sécurité des déchets |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Capteur de disque |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?