Learn More
SymLine™ Accessoires pour boîtier de signalisation et amplificateur de commutation
Code produit 16593532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
10 systèmes de fixation refermables Dual Lock
Boîtier pour amplificateur de commutation d’isolement
Capteur de disque, niveau vide
Capteur à disque, alarme à l’état plein
Câble de signal (10 m)
Câble de signal (3 m)
Câble de signal (5 m)
Câble pour contact de relais
EU Power Supply (220/230 V)
Jeu de câbles
Lampe de signalisation, support magnétique, câble (3 m)
Ruban de fixation à crochet et à boucle
Support pour capteur à disque
Type de produit:
Alimentation électrique
Boîtier
Capteur de disque
Câble de signal
Fermeture à double verrouillage
Portoir
Écran de la boîte de signaux
Conditionnement:
1 feuille
1 kit
1 pièce
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Type de produit Conditionnement
16593532 Boîtier pour amplificateur de commutation d’isolement Boîtier 1 pièce
10669290 Câble de signal (3 m) Câble de signal 1 pièce
10104574 Câble de signal (5 m) Câble de signal 1 pièce
10202570 Câble de signal (10 m) Câble de signal 1 pièce
10810571 Capteur de disque, niveau vide Capteur de disque 1 pièce
10337759 Capteur à disque, alarme à l’état plein Capteur de disque 1 pièce
15912531 Jeu de câbles Câble de signal 1 kit
10657145 Câble pour contact de relais Câble de signal 1 pièce
10367589 EU Power Supply (220/230 V) Alimentation électrique 1 pièce
10810021 10 systèmes de fixation refermables Dual Lock Fermeture à double verrouillage 10 pièces
10121310 Ruban de fixation à crochet et à boucle Fermeture à double verrouillage 1 pièce
18676478 Support pour capteur à disque Portoir 1 feuille
18606488 Lampe de signalisation, support magnétique, câble (3 m) Écran de la boîte de signaux 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 16593532 Fournisseur SymLine™ Code fournisseur 106590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    156.58€ / 1 pièces
    Économisez 35.42€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Accessoires pour le boîtier de signalisation intégré et l'amplificateur de commutation.
  • Des LED et un avertisseur sonore vous avertissent en temps voulu avant que le niveau de remplissage de vos conteneurs de collecte n'atteigne une hauteur critique.
  • Lorsque le conteneur est modifié, l'alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile.
  • Les pompes et autres dispositifs externes peuvent être facilement déclenchés via l'interface intégrée.
  • Selon ATEX Conformément aux directives, les détecteurs Ex doivent être installés conjointement avec un amplificateur de commutation lorsqu'ils sont utilisés dans des zones à risque d'explosion (zones Ex).
  • Les postes d'aiguillage et les amplificateurs de commutation doivent être installés hors de la zone d'Ex.
  • Surveillez simultanément deux niveaux de remplissage.
  • pavé tactile
  • Contrôle du niveau par LED d'état
  • Signaux d'alarme optiques et acoustiques
  • Compatible avec l'amplificateur Switch ATEX : Un synonyme largement utilisé pour le ATEX directives de l'Union européenne. Le terme ATEX est dérivé de l'abréviation française de ATmosphere EXplosive. Actuellement, cette directive comprend deux directives européennes relatives à la prévention des explosions, à savoir la ATEX Directive 2014/34/UE relative aux équipements et la ATEX Directive 1999/92/CE relative au lieu de travail.
Specifica
Dimensions (L x l x H) 75 x 125 x 175 mm
Longueur (métrique) 75 mm
Comprend Boîtier pour amplificateur de commutation d’isolement
À utiliser avec (application) Accessoires pour boîtier de signalisation et amplificateur de commutation
À utiliser avec (équipement) Amplificateur à interrupteur d'isolement 108278
Type de produit Boîtier
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.