Learn More
Brady™ Verrouillage de sécurité
Code produit 15653537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de la manille:
25,00 mm
38,00 mm
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de la manille unitSize
15653537 25,00 mm 12 pièces
15663537 38,00 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15653537 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805840
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La machine reste verrouillée jusqu’à ce que chaque personne travaillant sur les réparations ou l’inspection ait terminé.
  • Chaque personne place un verrou sur le moraillon, mais celui-ci ne peut pas être enlevé tant que tous les verrouillages n’ont pas été retirés, ce qui permet d’empêcher les accidents
Spécification
Alternate Part Number 065375
Couleur Rouge
Matériau Acier haute résistance revêtu de vinyle
Description Verrouillage de sécurité
Hauteur (métrique) 129,29 mm
Quantité 12/boîte
Largeur (métrique) 58,42 mm
Largeur (métrique) de la manille 25,00 mm