Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité : manille en nylon
Code produit 15603567 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15603567 Gris 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15603567 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    123.22€ / 6 pièces
    Économisez 4.78€
    3% de réduction
En stock
Des verrous ultimes pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé et est usiné avec précision à 6 broches pour des coupures de clés plus uniques et une meilleure résistance aux chocs
  • La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale. De plus, la conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Compact, léger et résistant aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • 1 clé fournie avec chaque verrou
  • Retenue de la clé (la clé ne se relâche pas jusqu’à ce que la manille du cadenas soit bien fermée)
  • Entièrement résistant à l’électricité
  • La manille en plastique coupe le courant électrique de la manille jusqu’à la clé
Spécification
Type de produit Cadenas de sécurité
Alternate Part Number Cadenas SFTY en nylon 38 mm gris SHA, lot de 6
Couleur Gris
Matériau Nylon renforcé
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Hauteur (métrique) 86,50 mm
Material (Shackle) Nylon
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 38 mm