Learn More
Brady™ Consignes de lavage des mains pour les panneaux de sécurité
Code produit 16596414 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Langues:
Allemand
Anglais
Danois
Espagnol
Finnois
Français
Italien
Norvégien
Néerlandais
Suédois
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Langues Conditionnement
16596414 Italien 1 pièce
16546414 Néerlandais 1 pièce
16546444 Norvégien 1 pièce
16556414 Français 1 pièce
16556434 Danois 1 pièce
16566414 Allemand 1 pièce
16566434 Finnois 1 pièce
16576414 Anglais 1 pièce
16576434 Suédois 1 pièce
16586414 Espagnol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16596414 Supplier Brady™ Supplier No. 306828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.70€
    17.18€ / 1 pièces
    Économisez 2.52€
    12% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Une solution efficace avec des instructions de sécurité simples pour communiquer facilement les mesures contre le COVID-19 sur les sols de travail.
  • Permet une communication visuelle claire lorsqu’elle est importante
  • Souligne l’utilisation d’une protection personnelle appropriée
  • Informe facilement sur la distanciation sociale et l’hygiène
Specifications
Alternate Part Number LAVAGE DES MAINS-INST-IT
Matériau Polyester laminé
Type de montage Auto-adhésif
Langues Italien
Dimensions (L x l) 262 x 371 mm (l x H)
Couleur Bleu