Learn More
Brady™ Panneau de sécurité sans texte - Accès interdit aux personnes non autorisées
Code produit 15604207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15604207 100 mm 1 pièce
16200051 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15604207 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 222923
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau de sécurité indiquant une action obligatoire.
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number PIC 209-DIA 100-B7527
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) 100 mm
Forme Rond
Couleur Rouge sur blanc