Learn More
Brady™ Panneau de sécurité sans texte - Accès interdit aux personnes non autorisées
Code produit 16200051 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
16200051 200 mm 1 pièce
15604207 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16200051 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 255016
Expédition estimée: 18-11-2026
Panneau de sécurité indiquant une action obligatoire.
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number PIC 209-DIA 200-B7525
Matériau Aluminium
Diamètre (métrique) 200 mm
Forme Rond
Couleur Rouge sur blanc