Learn More
Notrax Safety Stance™ Black Connector
Description
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire
- Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette
- Composé de caoutchouc nitrile à 100 %, conçu pour résister aux huiles industrielles et aux produits chimiques agressifs
- Adapté aux opérations à plusieurs postes
- Avantage ergonomique grâce à une plate-forme de travail résistante de 22 mm d’épaisseur
- Bordures en caoutchouc nitrile de couleur orange hautement visible intégrées sur 3 côtés pour une sécurité accrue
- Surface antidérapante agressive
- Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
- Les tapis de taille standard sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- Pas de glissement
- Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 30 x 3 cm |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 11,8 in |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 3 cm |