Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue de haute qualité Safety Stance™
Code produit 17752198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17752198 163 x 97 cm 1 pièce
17732198 102 x 66 cm 1 pièce
17742198 315 x 97 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17752198 Fournisseur Notrax Code fournisseur 549S3864OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.71€
    358.77€ / 1 pièces
    Économisez 82.94€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Tapis anti-fatigue de haute qualité Notrax Safety Stance™ - Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire. Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette.
  • Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire
  • Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette
  • Composé de caoutchouc nitrile à 100 %, conçu pour résister aux huiles industrielles et aux produits chimiques agressifs
  • Adapté aux opérations à plusieurs postes
  • Avantage ergonomique grâce à une plate-forme de travail résistante de 22 mm d’épaisseur
  • Bordures en caoutchouc nitrile de couleur orange hautement visible intégrées sur 3 côtés pour une sécurité accrue
  • Surface antidérapante agressive
  • Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
  • Les tapis de taille standard sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • Pas de glissement
  • Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
Spécification
Dimensions (L x l) 163 x 97 cm
Couleur Noires / orange
Longueur (impériale) 5,3 pi
Longueur (métrique) 163 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 97 cm