Learn More
DWK Life Sciences Cône rodé standard de sécurité, avec col
Code produit 15806911 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Taille du joint:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
32 mm
40 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du joint unitSize
15806911 32 mm 10 pièces
15816911 40 mm 10 pièces
15866901 13 mm 10 pièces
15876901 17 mm 10 pièces
15886901 22 mm 10 pièces
15896901 26 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15806911 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286183403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joints de sécurité rodés DURAN™ pour des exigences de sécurité accrues.
La sécurisation des joints à l’aide de nos produits KECK™ est une méthode bien connue et éprouvée. Afin de répondre aux exigences de sécurité élevées, par exemple en cas de substances dangereuses ou de différences de pression, les joints de sécurité DURAN™ offrent une très bonne protection contre le desserrage accidentel du raccordement. De plus, les joints de sécurité DURAN™ offrent un système permettant de séparer les cônes et les douilles coincés. Cela minimise le risque de casse et les menaces associées. Les noyaux DURAN™ avec col sont conçus à cet effet avec un anneau en verre supplémentaire formé.
  • Le noyau avec col et anneau en verre rodé supplémentaire empêche le desserrage involontaire du joint rodé
  • Les joints rodés fermement installés peuvent être desserrés plus facilement. Le risque de bris de verre et les risques associés sont donc minimisés.
  • Utilisation dans des équipements pour manipuler des substances dangereuses ou travailler avec des différences de pression, par exemple dans la plage de vide élevé
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/boîte
Description de l’article Utilisation dans des équipements pour manipuler des substances dangereuses ou travailler avec des différences de pression dans la plage de vide élevé ; Lorsque le travail est soumis à des exigences de sécurité accrues ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre
Type Avec col
Taille du joint 32 mm
Épaisseur (métrique) de paroi 2 mm