Learn More
asecos™ Armoire sous paillasse SL-CLASSIC-UB pour acides et alcalins
Code produit. 15139674 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
570 x 1100 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (P x L x H) unitSize
15139674 570 x 1100 x 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15139674 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3061989230620
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail.
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail
Fonction / construction
  • Construction robuste et durable : fabriquées en plaques spéciales en résine mélamine hautement résistantes
  • Simple d’utilisation : accès à tous les récipients, ouverture à 93° de la porte à battant, intérieur de l’armoire entièrement visible
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec un verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Certificats
  • type testé conformément à la norme EN 14727
  • Conformité EN 16121/16122
  • Certification GS
Spécification
Certifications/Conformité NF EN 16121/16122, Certifiée GS
Configuration 2 étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
Profondeur (métrique) extérieure 570 mm
Profondeur (métrique) intérieure 531 mm
Description Armoire sous paillasse pour acids et bases SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.110.UB.2T, gris clair, équipée avec 2 x étagère coulissante (panneau/PP)
Dimensions (P x l x H) intérieures 531 x 489 x 562 mm
Dimensions (P x L x H) 570 x 1100 x 600 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 600 mm
Hauteur (métrique) intérieure 562 mm
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 2
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Résine de mélamine laminée
Largeur (métrique) extérieure 1100 mm
Largeur (métrique) intérieure 489 mm
Couleur Gris clair
Matériau Panneau
Type de produit Armoire sous paillasse pour les acides et les alcalis