Learn More
asecos™ Armoire pour acides et alcali SL-CLASSIC
Code produit 15231035 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Nbre d’étagères:
4
6
8
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Nbre d’étagères Conditionnement
15231035 570 x 485 x 1869 mm Aucun 1 pièce
12643515 570 x 485 x 914 mm 6 1 pièce
15221035 570 x 485 x 1869 mm 8 1 pièce
11959636 570 x 485 x 914 mm 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15231035 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3060600130608
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail.
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail
Fonction / construction
  • Construction robuste et longue durée de vie : Corps de l'armoire en tôle d'acier revêtue de poudre, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion
  • Deux en un : deux compartiments de stockage hermétiquement séparés permettent le stockage isolé des acides et des bases dans une seule armoire.
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : conduits d'air intégrés sans métal, prêts à être raccordés à un système d'extraction technique avec une seule entrée d'air.
Certificats
  • type testé conformément à la norme EN 14727
  • Conformité à la norme EN 16121/16122
  • Certification GS
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité NF EN 16121/16122, Certifiée GS
Configuration 12 étagères coulissantes (panneau en résine mélaminée/PP)
Profondeur (métrique) extérieure 603 mm
Profondeur (métrique) intérieure 570 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 570 x 485 x 1869 mm
Dimensions (P x L x H) 603 x 1197 x 1965 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1965 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1869 mm
Modèle SL.196.120.MV
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères Aucun
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Résine de mélamine laminée
Poids (métrique) 291,30 kg
Largeur (métrique) extérieure 1197 mm
Largeur (métrique) intérieure 485 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 23,74 in
Hauteur (impériale) extérieure 77,36 in
Matériau Panneau de particules, Polypropylène
Type de produit Armoire à acides et bases
Largeur (impériale) extérieure 47,13 in