Learn More
3M™ Bande de sécurité 5702
Code produit 17731689 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Jaune
Conditionnement:
12 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17731689 Noir, Jaune 12 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17731689 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100260282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    919.00€
    768.02€ / 12 rouleaux
    Économisez 150.98€
    16% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Conçu pour fournir une indication de sécurité claire pour les voies des piétons et des véhicules, les zones dangereuses, l’équipement en saillie et les éléments à faible hauteur. Emballage individuel et conditionnement pratique.
  • S’applique instantanément et est prêt à l’emploi immédiatement
  • Bandes noires et jaunes pour zones dangereuses
  • Facile à appliquer dans les coins pour une bonne fixation fiable
  • Les bandes jaunes et noires de couleur vive sont intégrées au vinyle pour une haute visibilité permanente
  • Haute durabilité, résistance à l’abrasion et aux solvants
  • Résiste aux éraflures, à l’humidité et aux intempéries pendant une longue durée de vie
  • Forte adhérence à la plupart des sols, maintien élevé
  • Une seule pièce, retrait total sur de multiples surfaces pour réduire les coûts de nettoyage
  • Utilisé pour identifier et marquer les zones de circulation et les dangers physiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 33 m x 50 mm
À utiliser avec (application) Marquage des zones dangereuses
Quantité d’emballage 12 rouleaux
Épaisseur 0,11 mm
Type d’adhésif Adhésif à base de caoutchouc
Couleur Noir, Jaune
Type Rouleau de sécurité