Learn More
3M™ Bande de sécurité 5702
Code produit 17247770 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir avec des bandes jaunes
Conditionnement:
24 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17247770 Noir avec des bandes jaunes 24 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17247770 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000017005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2730.00€
    1536.04€ / 24 rouleaux
    Économisez 1193.96€
    43% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Idéal pour le marquage des voies, des zones dangereuses, des équipements en saillie et des objets suspendus à faible hauteur dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Bandes diagonales haute visibilité jaunes et noires de couleur vive intégrées au v
  • S’applique instantanément et est prêt à l’emploi immédiatement
  • Les bandes jaunes et noires de couleur vive sont intégrées au vinyle pour une haute visibilité permanente
  • S’étire et s’adapte aux surfaces incurvées et aux coins pour un ajustement parfait
  • Résiste à l’abrasion, aux éraflures, à l’humidité et aux intempéries pendant une longue durée de vie
  • Utilisé pour identifier et marquer les zones de circulation et les dangers physiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 51 mm x 33 m
Longueur (métrique) 32,91 m
Épaisseur 0,14 mm
Largeur (métrique) 5,1 cm
Couleur Noir avec des bandes jaunes