Learn More
3M™ Composé d’étanchéité des bords Safety-Walk
Code produit 17267610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 ml
Conditionnement:
12 bouteilles
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17267610 150 ml 12 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17267610 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100244310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.00€
    331.07€ / 12 pièces
    Économisez 242.93€
    42% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Scellant liquide à base de solvant qui protège les bords exposés des bandes antidérapantes et des marches contre l’humidité ou les liquides excessifs.
  • Protégez les bords exposés des bandes et des marches antidérapantes
  • Protège les surfaces contre l’humidité excessive et les liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Quantité 150 ml
Volume (métrique) 150 mL