Learn More
SCAT Capsule de sécurité pour déchets “LISA”, V3.0, entonnoir d’extension
Code produit 17346429 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Conducteur électrique
Pas de conduction électrique
Comprend:
Entonnoir d’extension
Entonnoir d’extension avec câble de mise à la terre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend unitSize
17346429 Pas de conduction électrique Entonnoir d’extension 1 pièce
17376429 Conducteur électrique Entonnoir d’extension avec câble de mise à la terre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17346429 Fournisseur SCAT Code fournisseur 350120
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir d’extension V3.0 avec bouchon de sécurité des déchets LISA est un accessoire pour les systèmes HPLC/UHPLC LISA.
  • Accessoire pour bouchon de sécurité des déchets LISA, V3.0
  • Entonnoir d’extension avec couvercle à charnière
  • En PTFE, pour une résistance chimique optimale
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes HPLC / UHPLC
Comprend Entonnoir d’extension
Matériau PTFE
Diamètre du filetage M30x35
Type Pas de conduction électrique