Learn More
SCAT Capsule de sécurité pour déchets “LISA”, V3.0, entonnoir d’extension
Tous les produits SCAT Europe ProduitsDescription
- Accessoire pour bouchon de sécurité des déchets LISA, V3.0
- Entonnoir d’extension avec couvercle à charnière
- En PTFE, pour une résistance chimique optimale
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC / UHPLC |
| Comprend | Entonnoir d’extension avec câble de mise à la terre |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre du filetage | M30x35 |
| Type de produit | Conducteur électrique |