Learn More
SCAT Capsule de sécurité pour déchets “LISA”, V3.0 Connexion GL25 pour extension
Tous les produits SCAT Europe ProduitsDescription
- À visser sur le raccordement supérieur d’un LISA conducteur
- Adaptateur entre le LISA conducteur et les modules du système d’élimination SymLine
- Fabriqué en matériau PE-HD-EC conducteur pour éviter les décharges statiques
LISA est le premier système modulaire pour les déchets HPLC ! Sécurité au travail et protection de l’environnement grâce à la technologie SCAT éprouvée, avec une flexibilité maximale : Il suffit d’ajouter des connexions et des composants si nécessaire. Vous recueillez ainsi des solvants, des acides et des alcalis en toute sécurité - à tout moment.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Capsule de sécurité pour déchets SCAT “LISA”, V3.0 |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre du filetage | GL25 |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
| Type | Adaptateur fileté |