Learn More
Sartorius™ Armoire de sécurité pour la pesée
Code produit 15680835 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15680835 Verre acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15680835 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur SWC1200TNF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantit un environnement de travail sûr pour le personnel de laboratoire sans sacrifier l’ergonomie ou la précision de la pesée.
  • La sécurité du personnel et des résultats de pesée fiables à partir d’une source unique
  • Sans filtre
  • 1230 x 750 x 770 mm
  • Verre acrylique transparent qui permet une vue parfaite de la balance et de l’échantillon
  • Excellent pour travailler avec des échantillons extrêmement petits
  • Toutes les surfaces sont faciles à nettoyer et compatibles avec les agents de nettoyage classiques
  • La base extrêmement stable en granit noir absorbe les vibrations qui peuvent affecter la balance
  • Crée une zone confinée autour de la balance pour empêcher que de l’air ou de fines particules de poudre ne s’échappent dans la zone de travail
  • Comprend une alarme d’enregistrement des données, un dispositif d’éclairage, un système d’élimination des déchets, un kit de test de fumée dans l’air et des lingettes de nettoyage antistatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Armoire de sécurité pour la pesée
Matériau Verre acrylique
Profondeur (métrique) 750 mm
À utiliser avec (application) Pesée sûre
Hauteur (métrique) 770 mm
Largeur (métrique) 1230 mm