Learn More
Sartorius Armoire de sécurité pour la pesée sans filtration
Code produit 16363086 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
750 mm
Longueur (métrique):
900 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
16363086 750 mm 900 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16363086 Fournisseur Sartorius Code fournisseur SWC900TNF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les armoires de sécurité pour la pesée garantissent un environnement de travail sûr pour le personnel de laboratoire sans sacrifier l’ergonomie ou la précision de la pesée. La sécurité du personnel et des résultats de pesée fiables à partir d’une source u
  • Des mesures de protection adaptées doivent être prises pour protéger la santé de l’ensemble du personnel de laboratoire lors de la pesée de composés dangereux sous forme de poudre.
  • Les armoires de pesée de sécurité Sartorius SWC offrent des avantages importants en matière de conception et de construction par rapport aux hottes de laboratoire classiques :
    • L’armoire SWC permet de créer une zone confinée autour de la balance de laboratoire pour empêcher que de l’air ou de fines particules de poudre ne s’échappent dans la zone de travail du personnel.
    • Par ailleurs, la vitesse constante de l’air entrant et la construction spécifique de l’armoire garantissent un courant d’air quasiment exempt de turbulences et par conséquent des résultats de pesée cohérents et reproductibles.
    • La balance et l’armoire de pesée sont parfaitement adaptées l’une à l’autre.
    • Grâce à son armoire de sécurité pour la pesée SWC, Sartorius a réussi à concilier deux exigences a priori contradictoires : une protection optimale du personnel et des résultats de pesée fiables.
    • Protection optimale du personnel : Zone confinée autour de la balance de laboratoire pour empêcher que de l’air ou de fines particules de poudre ne s’échappent dans la zone de travail du personnel
    • Résultats de pesée fiables : Flux d’air quasiment sans turbulences, résultats de pesée cohérents et reproductibles.
    • Verre acrylique transparent avec une vue parfaite de la balance et de l’échantillon à peser
    • La base extrêmement stable, en granit noir, absorbe les vibrations
    • Vous pouvez mettre au rebut les matériaux contaminés dans un système à double sachet en toute sécurité
    • Le système d’alarme étalonné du débit d’air dispose d’une fonction de journal d’audit pour déclencher une alarme lorsque la vitesse d’écoulement de l’air chute en dessous d’un seuil défini
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre acrylique
Longueur (métrique) 900 mm
Largeur (impériale) 29,5 in
Largeur (métrique) 750 mm