Learn More
Sartorius™ Armoires de sécurité pour la pesée
Code produit 10309444 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,057 m³/s avec raccordement direct, 0,062 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur
0,066 m³/s avec raccordement direct, 0,072 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur
0,076 m³/s avec raccordement direct, 0,083 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur
0,089 m³/s avec raccordement direct, 0,095 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur
Largeur (métrique):
890 mm
1230 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Largeur (métrique) unitSize
10309444 0,089 m³/s avec raccordement direct, 0,095 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur 1230 mm 1 pièce
10762817 0,076 m³/s avec raccordement direct, 0,083 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur 1230 mm 1 pièce
15333461 0,057 m³/s avec raccordement direct, 0,062 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur 890 mm 1 pièce
15344494 0,066 m³/s avec raccordement direct, 0,072 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur 890 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10309444 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur SWC1200T
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissez un environnement de travail sûr pour le personnel de laboratoire sans sacrifier l’ergonomie ou la précision de la pesée. Les armoires de pesée de sécurité Sartorius™ offrent des avantages importants en matière de conception et de constru
  • La balance et l’armoire de pesée sont parfaitement adaptées l’une à l’autre
  • Protection optimale du personnel : Une zone confinée autour de la balance de laboratoire empêche toute fuite d'air ou de particules fines dans la zone de ´travail du personnel.
  • Résultats de pesée fiables : Courant d'air pratiquement sans turbulence et résultats de pesée constants et reproductibles.
  • Verre acrylique transparent avec une vue parfaite de la balance et de l’échantillon à peser
  • La base extrêmement stable, en granit noir, absorbe les vibrations
  • Vous pouvez mettre au rebut les matériaux contaminés dans un système à double sachet en toute sécurité
  • Le système d’alarme étalonné du débit d’air dispose d’une fonction de journal d’audit pour déclencher une alarme lorsque la vitesse d’écoulement de l’air chute en dessous d’un seuil défini
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre acrylique
Alimentation en air Constante
Profondeur (métrique) 750 mm
Débit 0,089 m³/s avec raccordement direct, 0,095 m³/s avec raccordement via filtre à ventilateur
À utiliser avec (application) Garantissez un environnement de travail sûr pour le personnel de laboratoire sans sacrifier l’ergonomie ou la précision de la pesée
Hauteur (métrique) 770 mm
Largeur (métrique) 1230 mm