Learn More
SCAT™ Bouchon de sécurité II, GL45, préparatif, type 1
GREENER_CHOICE
Code produit 16493779 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
2 raccords, 1 vanne d'air
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
16493779 2 raccords, 1 vanne d'air 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16493779 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 307009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.22€
    110.64€ / 1 pièces
    Économisez 46.58€
    29% de réduction
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La capsule SafetyCap est conçue pour extraire en toute sécurité des solvants lors de l’utilisation d’un système HPLC/UHPLC. Pour une utilisation dans l’environnement HPLC préparatif avec de plus grandes connexions de tubulure et des soupapes à air avec un débit plus élevé. Les capsules de sécurité SCAT offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC.
Les SCAT Safety Caps offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé aux gaz dangereux et aux vapeurs de solvants. Lors des réparations sur les pompes HPLC, la fermeture des SafetyCaps peut être fermée afin que les capillaires et le filtre à solvant restent dans le solvant. Ainsi, la pompe peut être rapidement et facilement rincée lors de la remise en service après une réparation.
  • Adaptateur Luer-Lock
  • Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
  • Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
  • Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
  • Autoclavable jusqu’à 200°C
  • Structure stable pour une meilleure manipulation
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacons de laboratoire
Comprend 2 raccords, 1 vanne d'air
Matériau PTFE
Dimensions (métrique) 1 raccord de 6,35 mm de dia. ext., 1 raccord de 3,2 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage GL 45
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC
Type Bouchon de sécurité SafetyCap