Learn More
SCAT™ Capsules de sécurité, V2.0
Code produit 17843530 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Diamètre du filetage:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
GL 45
Comprend:
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90°
1 x conector PTFE con 4 mm de D.E., válvula neumática
2 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
2 raccords PFA de diamètre extérieur 1,6/2,3/3,2 mm, vanne d'air, bouchon borgne PFA
2 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90°
2 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, tapón ciego de PP, campo de etiquetado
3 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
3 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 2 x tapón ciego de PP, campo de etiquetado
4 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
4 x conectores de PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 3 x tapón ciego de PFA, campo de etiquetado
6 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre du filetage Comprend Conditionnement
17843530 PTFE GL/S40 1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
17172036 PTFE GL/S40 1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
16403789 PTFE GL 45 1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
17833530 Polypropylène GL 45 1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
16453819 PTFE GL 45 1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90° 1 pièce
17112576 PTFE GL/S40 2 raccords PFA de diamètre extérieur 1,6/2,3/3,2 mm, vanne d'air, bouchon borgne PFA 1 pièce
17150711 PTFE GL 28 2 raccords PFA de diamètre extérieur 1,6/2,3/3,2 mm, vanne d'air, bouchon borgne PFA 1 pièce
16403809 PTFE GL 45 2 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
16483819 PTFE GL 45 2 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90° 1 pièce
16439423 PTFE GL 45 3 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
16463799 PTFE GL 45 4 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
17848733 Polypropylène GL 45 4 x conectores de PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 3 x tapón ciego de PFA, campo de etiquetado 1 pièce
16493799 PTFE GL 45 6 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air 1 pièce
17868733 PTFE GL 45 1 x conector PTFE con 4 mm de D.E., válvula neumática 1 pièce
18686488 Polypropylène GL45 2 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, tapón ciego de PP, campo de etiquetado 1 feuille
18616498 Polypropylène GL45 3 x conectores de PP de 1,6/2,3/3,3 mm de D.E., válvula neumática, indicador de cambio, 2 x tapón ciego de PP, campo de etiquetado 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 17843530 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 307109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.15€
    91.25€ / 1 pièces
    Économisez 7.90€
    7% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ces bouchons de sécurité pour HPLC vous permettent d’extraire vos solvants en toute sécurité des flacons et des réservoirs sans vous exposer à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux. Complet avec soupape à air intégrée pour l’égalisation de la press
Les capsules de sécurité V2.0 SCAT™ offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC.
  • Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
  • Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
  • Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
  • Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
  • Design attractif et disposition claire des connexions
  • Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
  • Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque capsule de sécurité
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacon de laboratoire
Comprend 1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
Matériau PTFE
Diamètre du filetage GL/S40
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC
Type de produit Bouchon de sécurité SafetyCap