Learn More
SCAT™ Bouchons de sécurité des déchets V2.0 avec contrôle de niveau
GREENER_CHOICE
Code produit 10450375 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diamètre (métrique) externe:
2 x 2,3/3,2 mm
3 x 2,3 à 3,2 mm, 1 x 5 à 11,5 mm
3 x 2,3/ 3,2 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/ 3,2 mm, 1 x 5 - 11,5 mm
4 x 2,3/3,2 mm
Comprend:
Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement
Témoin mécanique de niveau, connexion à la terre, connecteur pour filtre d’échappement
Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement
Témoin électronique de niveau, connexion à la terre, connecteur pour filtre d’échappement
Conditionnement:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Diamètre (métrique) externe Comprend unitSize
10450375 B83 4 x 2,3/ 3,2 mm, 1 x 5 - 11,5 mm Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10231710 B83 4 x 2,3/ 3,2 mm, 1 x 5 - 11,5 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10558130 S55 2 x 2,3/3,2 mm Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10889330 S55 3 x 2,3/3,2 mm Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10387969 S55 3 x 2,3/3,2 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10601324 S55 2 x 2,3/3,2 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement -
16656214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
17049703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
17029703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Témoin électronique de niveau, connexion à la terre, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
17039703 S60/61 4 x 2,3/ 3,2 mm, 1 x 5 - 11,5 mm Témoin électronique de niveau, connexion à la terre, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
16646214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
16666214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Témoin mécanique de niveau, connexion à la terre, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
17019703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Témoin mécanique de niveau, connexion à la terre, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
17853530 S60/61 3 x 2,3/ 3,2 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10394890 S65 4 x 2,3/ 3,2 mm, 1 x 5 - 11,5 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10252850 S90 4 x 2,3/3,2 mm Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10881161 S90 4 x 2,3/3,2 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10324513 S90 4 x 2,3/ 3,2 mm, 1 x 5 - 11,5 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
10849160 S70/71 3 x 2,3 à 3,2 mm, 1 x 5 à 11,5 mm Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 10450375 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 108205
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bouchons de sécurité des déchets avec témoin de niveau pour une surveillance automatique ou mécanique supplémentaire du niveau de remplissage des récipients d’élimination.
SCAT™ Les bouchons de sécurité pour déchets offrent une sécurité maximale pour l'élimination de vos liquides HPLC. Éliminez en toute sécurité vos déchets liquides de laboratoire sans contaminer l’air ambiant à l’aide de ces bouchons de sécurité équipés de filtres à air d’échappement intégrés. Ces filtres haute performance régulent l’équilibre de la pression d’air et empêchent l’évacuation des vapeurs en raison de la surpression qui en résulte dans le récipient d’élimination.
  • Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
  • Peuvent être équipés individuellement d’indicateurs de niveau, d’entonnoirs de sécurité ou de connexions de mise à la terre
  • 360° Bouchon à vis rotatif et °autoclavable jusqu'à 200 °C pour une flexibilité maximale
  • Port de connexion pour un SCAT™ filtre d'échappement V3 .0 sur chaque bouchon de sécurité
  • La variété de tailles de bouchons, de connexions et de filetages permet une adaptation optimale à chaque situation HPLC
  • Les versions avec connexions de mise à la terre, contrôles de niveau ou entonnoirs de sécurité permettent une élimination sûre
Spécification
À utiliser avec (équipement) Récipient d’élimination des déchets
Comprend Témoin électronique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement
Dimensions B83
Type Safety Waste Cap
Diamètre (métrique) externe 4 x 2,3/ 3,2 mm, 1 x 5 - 11,5 mm