Learn More
SCAT™ Bouchons de sécurité des déchets V2.0 avec contrôle de niveau
Tous les produits SCAT Europe ProduitsDescription
SCAT™ Les bouchons de sécurité pour déchets offrent une sécurité maximale pour l'élimination de vos liquides HPLC. Éliminez en toute sécurité vos déchets liquides de laboratoire sans contaminer l’air ambiant à l’aide de ces bouchons de sécurité équipés de filtres à air d’échappement intégrés. Ces filtres haute performance régulent l’équilibre de la pression d’air et empêchent l’évacuation des vapeurs en raison de la surpression qui en résulte dans le récipient d’élimination.
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Peuvent être équipés individuellement d’indicateurs de niveau, d’entonnoirs de sécurité ou de connexions de mise à la terre
- 360° Bouchon à vis rotatif et °autoclavable jusqu'à 200 °C pour une flexibilité maximale
- Port de connexion pour un SCAT™ filtre d'échappement V3 .0 sur chaque bouchon de sécurité
- La variété de tailles de bouchons, de connexions et de filetages permet une adaptation optimale à chaque situation HPLC
- Les versions avec connexions de mise à la terre, contrôles de niveau ou entonnoirs de sécurité permettent une élimination sûre
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 55.5 mm |
| Longueur (métrique) | 61 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient d’élimination des déchets |
| Comprend | Témoin mécanique de niveau, connexion à la terre, connecteur pour filtre d’échappement |
| Matériau | PTFE |
| Dimensions | S60/61 |
| Diamètre (métrique) externe | 2 x 2,3/3,2 mm |
| Type de produit | Capsule de sécurité pour déchets |