Learn More
SCAT Capsule de sécurité pour déchets V2.0
Code produit 16659085 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Bidon de 10 l
Bidon de 2,5 l
Bidon de 5 l
Comprend:
Entamer de sécurité avec couvercle « Arnold »
Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO'
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Comprend unitSize
16659085 Bidon de 2,5 l Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO' 1 kit
16669085 Bidon de 5 l Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO' 1 kit
16679085 Bidon de 10 l Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO' 1 kit
17997240 Bidon de 5 l Entamer de sécurité avec couvercle « Arnold » 1 pièce
17907270 Bidon de 10 l Entamer de sécurité avec couvercle « Arnold » 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16659085 Fournisseur SCAT Code fournisseur 307316
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’ensemble de capsules de sécurité V2.0 comprend tout ce dont vous avez besoin pour que votre site de collecte de déchets soit prêt à fonctionner rapidement.
  • Récupérez les déchets liquides en toute sécurité grâce à l’entonnoir de sécurité SCAT MARCO V2.0
  • Prêtes à l’emploi
  • Composé d’un entonnoir à couvercle et de différentes tailles de boîte dans un kit complet
Spécification
Diamètre (métrique) interne 140 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Comprend Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO'
Matériau HDPE
Diamètre du filetage GL45
Volume (métrique) Bidon de 2,5 l
Type Entonnoir pour déchets