Learn More
SCAT™ Capsule de sécurité pour déchets V2.0
Code produit 16669085 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Bidon de 10 l
Bidon de 2,5 l
Bidon de 5 l
Comprend:
Entamer de sécurité avec couvercle « Arnold »
Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO'
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Comprend Conditionnement
16669085 Bidon de 5 l Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO' 1 kit
16659085 Bidon de 2,5 l Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO' 1 kit
16679085 Bidon de 10 l Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO' 1 kit
17997240 Bidon de 5 l Entamer de sécurité avec couvercle « Arnold » 1 pièce
17907270 Bidon de 10 l Entamer de sécurité avec couvercle « Arnold » 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16669085 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 307317
Expédition estimée: 14-12-2026
L’ensemble de capsules de sécurité V2.0 comprend tout ce dont vous avez besoin pour que votre site de collecte de déchets soit prêt à fonctionner rapidement.
  • Récupérez les déchets liquides en toute sécurité grâce à l’entonnoir de sécurité SCAT MARCO V2.0
  • Prêtes à l’emploi
  • Composé d’un entonnoir à couvercle et de différentes tailles de boîte dans un kit complet
Spécification
Diamètre (métrique) interne 140 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Type d’affichage Kit de boîte et entonnoir à couvercle MARCO, V2.0
Comprend Entonnoir de sécurité avec couvercle 'MARCO'
Matériau HDPE
Diamètre du filetage GL45
Volume (métrique) Bidon de 5 l
Type de produit Entonnoir pour déchets