Description
- Récupérez les déchets liquides en toute sécurité grâce à l’entonnoir de sécurité SCAT MARCO V2.0
- Prêtes à l’emploi
- Composé d’un entonnoir à couvercle et de différentes tailles de boîte dans un kit complet
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 140 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Comprend | Entamer de sécurité avec couvercle « Arnold » |
| Matériau | HDPE |
| Diamètre du filetage | S50 |
| Volume (métrique) | Bidon de 5 l |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
| Type de produit | Entonnoir pour déchets |