Learn More
Huile de carthame, Carthamus tinctorius, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15476119 500 mL 500mL
15486119 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63982.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8001-23-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide et l’eau chaude.
Remarques
Fourni sous forme d’huile brute sans conservateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-23-8
Numéro MDL MFCD00132216
Synonyme Carthamus tinctorius oil
Spécification
Nom chimique ou matériau Safflower oil
Note relative au nom Carthamus tinctorius
Couleur Jaune
Densité 0.921
Point d’éclair >113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Insoluble in cold water and hot water.
Forme physique Huile