Learn More
Huile de carthame, qualité alimentaire, MP Biomedicals™
Code produit. 15759150 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15759150
Marque: MP Biomedicals 0210288890
Identifiants chimiques
CAS 8001-23-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Safflower oil
Couleur Jaune
Quantité 500 mL
Qualité Denrées alimentaires
Forme physique Huile