Learn More
Safranine T (> 75 % de pureté), TRC
Code produit 30421274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421274 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS8190535G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Basic Red 2
CAS 477-73-6
Formule moléculaire C20 H19 N4 . Cl
Quantité 5 g
Synonyme 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride (1:1), C.I. Basic Red 2, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Safranine O, 2,8-Dimethylphenosafranine, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Basic Pink, Basic Red 2, Brilliant Safranine BR, Brilliant Safranine G, Brilliant Safranine GR, C.I. 50240, Calcozine Red Y, Duasyn Basic Red TH, Gossypimine, Hidaco Safranine, Leather Red HT, Lowacryl Red 2, Lowacryl Red 2 Conc, Mitsui Safranine T, Nippon Kagaku Safranine GK, Nippon Kagaku Safranine T, Safranin, Safranin O, Safranin T, Safranin orange, Safranine, Safranine A, Safranine B, Safranine G, Safranine GF, Safranine J, Safranine OK, Safranine OK 70:100, Safranine Superfine G, Safranine T, Safranine TH, Safranine TN, Safranine TS, Safranine Y, Safranine YN, Safranine Zh, Tolusafranine
Formule InChI InChI=1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
SMILES [Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](c4ccccc4)c2cc1N
Nom IUPAC 3,7-diméthyl-10-phénylphénazin-10-ium-2,8-diamine;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 350.84
Poids de la formule 350.1298