Learn More
Safranine T, Honeywell™ Fluka™
Code produit p-7120750 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15623170 25 g Bouteille en verre 25g
15613170 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15623170 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3103125G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Indicateur redox et pour microscopie, nº S. : 967
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477-73-6
Formule moléculaire C20H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 350.85
Numéro MDL MFCD00011759
Clé InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2723800
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Safranin T
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3924099
Nom IUPAC 2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
Poids de la formule 350.84g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 25 g