Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranine
Code produit 11349729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349729 10 g 10g
11359729 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349729 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21674.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350.85 g/mol
It is a redox and adsorption indicator. Employed as a biological stain used in histology, cytology, bacteriology. It is commonly used as a counter stain for gram-negative bacteria in the Gram stain procedure. It has been observed to bind to DNA at a pH 2.21. In the Flemming triple stain procedure it is used to stain for chromosomes. In late Paleozoic pteridosperm cuticles it has shown increased contrast, emphasized cutinization differences, and enhanced the three-dimensional morphology of complex epidermal features when compared with other dyes. The compound has also been used with alcian blue in the histochemical study of the distribution and morphometric characteristics of mast cells. It has also been used to detect mucin and cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un indicateur d’oxydoréduction et d’adsorption. Utilisé comme coloration biologique utilisée en histologie, cytologie, bactériologie. Il est couramment utilisé comme contre-coloration pour les bactéries gram-négatives dans la coloration de Gram. On a observé qu’il se lie à l’ADN à un pH de 2,21. Dans le procédé de coloration triple de Flemming, il est utilisé pour la coloration des chromosomes. Dans les cuticules de ptéridosperme du Paléozoïque tardif, il a montré un contraste accru, a souligné les différences de cutinisation et a amélioré la morphologie tridimensionnelle des caractéristiques épidermiques complexes en comparaison avec d’autres colorants. Le composé a également été utilisé avec le bleu alcian dans l’étude histochimique de la distribution et des caractéristiques morphométriques des mastocytes. Il a également été utilisé pour détecter la mucine et le cartilage.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C, 50 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477-73-6
Formule moléculaire C20H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 350.85
Numéro MDL MFCD00011759
Clé InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
CID PubChem 2723800
Nom IUPAC 2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Safranine O
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 3924099
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C,50g/L. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 350.85
compliance-icons
Identifiant produit
  • Safranine O
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Safranine O