Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranine O, 85%
Code produit 10055960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055960 25 g Flacon en verre 25g
10444315 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10055960 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 419210250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477-73-6
Formule moléculaire C20H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 350.85
Numéro MDL MFCD00011759
Clé InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
CID PubChem 2723800
Nom IUPAC 3,7-diméthyl-10-phénylphénazine-10-ium-2,8-diamine ; chlorure
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Safranine O
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.1 to 1.32
Teneur en colorant 80% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 530 to 534nm
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 85%
Couleur Marron à vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 350.84
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Safranine O
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.