Indicateur
Spécification
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Safranine O |
| Note relative au nom | Pure |
| Teneur en colorant | 94% min. |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 10% max. |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Couleur | Marron ou marron-rouge à vert |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Safranine O
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?