Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranine O, 95%
Code produit 10628254 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10628254 100 g Flacon en verre 100g
10386640 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10628254 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 146641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    113.65€ / 100g
    Économisez 24.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Safranine O, C20H19ClN4, numéro CAS 477-73-6, 3, 7-diamino-2, Chlorure de 8-diméthyle-5-phénylphénazinium, rouge de base 2, C.I.50240, 100 g, 95 %, marron ou brun rouge à vert, 94 % min., 350,84, pur, avertissement, déclaration GHS H :Provoque une sévère irritation des yeux.Provoque une irritation cutanée.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477-73-6
Formule moléculaire C20H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 350.85
Numéro MDL MFCD00011759
Clé InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
CID PubChem 2723800
Nom IUPAC 3,7-diméthyl-10-phénylphénazine-10-ium-2,8-diamine ; chlorure
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Safranine O
Note relative au nom Pure
Teneur en colorant 94% min.
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 95%
Couleur Marron ou marron-rouge à vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 350.84
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Safranin O
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Safranin O