Learn More
Safranine O, MP Biomedicals™
Code produit 11474331 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474331 5 g -
11484331 25 g -
11494331 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474331 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215204005
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 477-73-6
Formule moléculaire C20H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 350.85
Numéro MDL MFCD00011759
Clé InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 2, Gossypimine
CID PubChem 2723800
Nom IUPAC 2,7-diamino-1,8-diméthyl-5-phényl-5λ⁵-phénazine-5-ylium chlorure
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Safranine O
Note relative au nom Stains and Dyes
Poids de la formule 350.84
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre