Specifications
| Nom chimique ou matériau | Safranine O |
| Note relative au nom | Colorants et teintures |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de la formule | 350.84 |